missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Montelukast Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Montelukast Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Methyl Ester |
| CAS | 855473-51-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Montelukast Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C36 H38 Cl N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Montelukast Methyl Ester, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C36H38ClNO3S/c1-35(2,40)31-10-5-4-8-26(31)14-18-33(42-24-36(19-20-36)23-34(39)41-3)28-9-6-7-25(21-28)11-16-30-17-13-27-12-15-29(37)22-32(27)38-30/h4-13,15-17,21-22,33,40H,14,18-20,23-24H2,1-3H3/b16-11+/t33-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC1(CS[C@H](CCc2ccccc2C(C)(C)O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?