Läs mer
Montelukast Methyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montelukast Methyl Ketone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32ClNO3S/c1-23(37)30-8-3-2-6-25(30)12-16-32(40-22-34(17-18-34)21-33(38)39)27-7-4-5-24(19-27)9-14-29-15-11-26-10-13-28(35)20-31(26)36-29/h2-11,13-15,19-20,32H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,38,39)/b14-9+/t32-/m1/s1 |
| Formel vikt | 569.1791 |
| Procent renhet | >95% |