Läs mer
Tocris Bioscience™ Montelukast sodium
Description
Montelukast sodium is a cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and GPR17 antagonist. Blocks pentylenetetrazole -induced seizures, blood brain barrier (BBB) disruption and leukocyte migration in mice. Reduces neuroinflammation, improves BBB integrity, enhances learning and memory, and restores hippocampal neurogenesis and cognitive function in aged rats. Orally active and brain penetrant.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic acid sodium salt |
| CAS | 151767-02-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Leukotriene and Related Receptor Antagonists |
| Molekylformel | C35H35ClNNaO3S |
| Formel vikt | 608.17 |
| Renhet | >99% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?