Läs mer
Montelukastnatrium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15555196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15555196 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15555196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1688.65 SEK / 1g
    Save 201.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151767-02-1 | C35H35ClNNaO3S | 608,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Montelukast sodium
CAS 151767-02-1
Molekylformel C35H35ClNNaO3S
MDL-nummer MFCD00931431
Smältpunkt 115,0 °C
Löslighet Lösligt i vatten
InChI-nyckel LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
LEDER [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1
IUPAC-namn natrium;2-[1-[[(lR)-1-[3-[(E)-2-(7-klorkinolin-2-yl)etenyl]fenyl]-3-[2-(2-hydroxipropan-2-yl)fenyl]propyl]sulfanylmetyl]cyklopropyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 608.17
PubChem CID 23663996
Kvantitet 1 g
ChEBI CHEBI:6993
Formel vikt 608.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Montelukast sodium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.