missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Montelukast Sodium, Mikromol™

Produktkod. 17994426
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17994426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0698.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Montelukast Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Montelukast Sodium
CAS 151767-02-1
Analyt- eller komponentnamn Montelukast Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C35 H35 Cl N O3 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Montelukast Sodium, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid monosodium salt, [R-(E)]-1-[[[1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid monosodium salt, MK 476, Montelukast monosodium salt, Singulair, Sodium montelukast
InChI formel InChI=1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m1./s1
LEDER [Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)[O-])CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
IUPAC-namn sodium;2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 608.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 607.1924 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.