missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Montelukast Sulfone, TRC

Produktkod. 30475909
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475909 25 mg
30468846 10 mg
30466546 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM56803525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1266620-74-9
Molekylformel C35 H36 Cl N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 618.18
Synonym 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfonyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Sulfone
IUPAC-namn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfonylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
LEDER CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)(=O)CC5(CC(=O)O)CC5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Montelukast Sulfone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H36ClNO5S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(43(41,42)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-/m1/s1
Formel vikt 617.2003
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.