Läs mer
Montmorillonite K 10, TRC
Produktkod. 30484250
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30484250 5 g
1 options
Produktkod. 30484250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM5680905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Montmorillonite K 10
CAS 1318-93-0
Molekylformel Al2H2O12Si4
Kvantitet 5 g
Synonym 1090B, 1095B, AMS, AMS (mineral), Alabama Blue Clay, Albagen 4439, Amcol A
InChI formel InChI=1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
LEDER O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Molekylvikt (g/mol) 360.31