Läs mer
Montmorillonite K 10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Montmorillonite K 10 |
| CAS | 1318-93-0 |
| Molekylformel | Al2H2O12Si4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1090B, 1095B, AMS, AMS (mineral), Alabama Blue Clay, Albagen 4439, Amcol A |
| InChI formel | InChI=1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2 |
| LEDER | O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3] |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.31 |