Läs mer
Monuron D6 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Monuron D6 |
| CAS | 217488-65-8 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Molekylformel | C9 2H6 H5 Cl N2 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Urea, N'-(4-chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Monuron D6, Monuron D6 (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorophenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.69 |
| Visa mer |