Läs mer
Micronova™ Moppadapter kontrollerad miljö
Produktkod. 13187626 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polypropen, Rostfritt stål (304)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13187626 Polypropen, Rostfritt stål (304) Varje
1 options
Produktkod. 13187626 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDSLRTT14P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2867.99 SEK / Paket med 1
    Save 137.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-03-2027
De Micronova TankTool Adapter är en ramadapter i rostfritt stål med vridbar verkan som håller MZSM-serien av utbytbara mopphuvuden. Böjd ram bibehåller kontakt under rengöring av tankar. Finns i exteriör och interiör (omvänd) konfigurationer
invändig tank för användning med Slimline SLSC och SLP glidskydd, rostfritt stål/polyeten, passform Slimline och Slim T-skopsystem Slimline
Specifikationer
För användning med (utrustning) Adapter för ram i rostfritt stål med vridbar funktion som håller MZSM-serien av utbytbara mopphuvuden
Beskrivning TankTool Adapter
För användning med (applikation) Designad för renrumsanvändning
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Material Polypropen, Rostfritt stål (304)