Beskrivning
- Hållbar tillverkad av elektropolerat 304 rostfritt stål
- Haka enkelt fast platta moppskydd på lågprofilstången och glida av med en smidig rörelse
- Fästs på SlimLine™ hinkar eller används som en del av modulära vagnar, Slimline vagnar eller BucketBinder™ moppsystem
- God kemisk motståndskraft mot desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Verktyg för borttagning av moppar |
| Material | Rostfritt stål (304), elektropolerat |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Handsfree moppborttagning |
| För användning med (utrustning) | Hinkar |
| Längd (engelska) | 53 cm |
| Längd (metrisk) | 58.42 cm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |