Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0,5 M buffertlösning, pH 7,5
Produktkod. 15435149
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15435149 100 mL
15445149 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435149 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62839.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.85 SEK
    769.65 SEK / 100ml
    Save 87.20 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
MOPS används ofta som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används i stor utsträckning för polyakrylamidgelelektrofores. Den används som en A-morfolinopropansulfonsyrabuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MOPS används ofta som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används i stor utsträckning för polyakrylamidgelelektrofores. Den används som en A-morfolinopropansulfonsyrabuffert.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Användning över 20 mM vid cellodling av däggdjur rekommenderas inte. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Odör Odorless
Löslighetsinformation Soluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.