Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 0,5 M buffertlösning, pH 7,5
Product Code. 15445149
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
15445149 250 mL
15435149 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15445149 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62839.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1339.36 SEK
    1138.65 SEK / 250ml
    Save 200.71 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
MOPS används ofta som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används i stor utsträckning för polyakrylamidgelelektrofores. Den används som en A-morfolinopropansulfonsyrabuffert.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
MOPS används ofta som buffertmedel inom biologi och biokemi. Det används i stor utsträckning för polyakrylamidgelelektrofores. Den används som en A-morfolinopropansulfonsyrabuffert.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Användning över 20 mM vid cellodling av däggdjur rekommenderas inte. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material MOPS buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.