Läs mer
MOPS, 101 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496071 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496071 25 g 25g
11406081 100 g 100g
11416081 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496071 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219067025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 71119-22-7
Molekylformel C7H14NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 231.242
InChI-nyckel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 3859613
IUPAC-namn natrium;3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 1.01
Formel vikt 231.2
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.