missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MOPS, 101 %, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4405556 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496071 25 g 25g
11406081 100 g 100g
11416081 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11496071 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219067025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 71119-22-7
Molekylformel C7H14NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 231.242
InChI-nyckel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 3859613
IUPAC-namn natrium;3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MOPS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 1.01
Formel vikt 231.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.