Läs mer
MOPS, ≥98,5 % (torr basis), Ultrapure
Produktkod. 15845178 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845178 100 g Plastflaska 100g
15885318 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15845178 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J19256.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.10 SEK
    871.65 SEK / 100g
    Save 204.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material MOPS
Smältpunkt 277 °C till 280 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Flampunkt 110 °C
Anteckningar om analysprocent Torr basis
Linjär formel HO3S(CH2)3(C4H8NO)
Förpackning Plastflaska
Beilstein 1106776
Formel vikt 209.26
Procent renhet ≥98.5%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.