Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10747573 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10747573 500 g Plastflaska 500g
10644862 25 g Plastflaska 25g
10245560 100 g Plastflaska -
10765052 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10747573 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172635000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Abs. 0,03 max vid 280 nm
Kemiskt namn eller material MOPS
Absorbansförhållanden (1 M vattenlösning) (1 cm kyvett)
Namnnotering 99%
Smältpunkt 277,0 °C till 282,0 °C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Nedbrytningsinformation >277 °C
pH 3,0 till 4,5 (1 % vattenlösning vid 25 °C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Flampunkt 116 °C
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 6352
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: <10 g/L etanol (20 °C)
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
Formel vikt 209.26
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.