Läs mer
MOPS (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10234673
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234673 100 g Glasflaska 100g
10234723 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234673 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP308100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Vanligt använda buffertmedel
Denna biologiska buffert har ett användbart pH-område på 6,5 till 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(4-Morpholino)propane sulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Smältpunkt 277 °C
Färg Vitt
Nedbrytningsinformation >277 °C
pH 2.5 till 4.0
Fysisk form Pulver eller fast
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥97 %
Identifiering Godkännandetest
Linjär formel CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Förpackning Glasflaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 6352
Formel vikt 209.26
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.