Läs mer
MOPS (fina vita kristaller/molekylärbiologi), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-27240
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10234673
Brand: Fisher BioReagents BP308100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanligt använda buffertmedel
Denna biologiska buffert har ett användbart pH-område på 6,5 till 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(4-Morpholino)propane sulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Smältpunkt 277°C
Färg Vitt
Nedbrytningsinformation >277°C
pH 2.5 to 4.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
DNas DNase-fri
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥97 %
Identifiering Pass Test
Linjär formel CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Förpackning Glasflaska
Proteas Protease free
Merck Index 15, 6352
Formel vikt 209.26
Procent renhet ≥97%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.