Läs mer
MOPS, fri syra, 100,2%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406591 25 g 25g
11416591 100 g 100g
11426591 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 25g
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 4-(3-sulfonatopropyl)morfolin-4-ium
Formel vikt 209.3
Procent renhet 1.002