Läs mer
MOPS, fri syra, 100,2%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426591 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426591 500 g 500g
11406591 25 g 25g
11416591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426591 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219483790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5275.00 SEK
    5024.26 SEK / 500g
    Save 250.74 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
För användning med (applikation) Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Lösningstyp Buffert
IUPAC-namn 4-(3-sulfonatopropyl)morfolin-4-ium
Formel vikt 209.3
Procent renhet 1.002
Kvalitet Molekylärbiologi
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOPS, molecular biology reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: MOPS