Läs mer
MOPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Produktkod. 10670291
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10670291 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10670291 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2925100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Abs. 0.015 max. at 280nm
Kemiskt namn eller material MOPS
CAS 1132-61-2
Smältpunkt 277°C
Färg White
Nedbrytningsinformation >277°C
pH 2.5 to 4.0
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Förlust vid torkning 1% max.
Molekylformel C7H15NO4S
MDL-nummer MFCD00006183
Förpackning Poly Bottle
Merck Index 15, 6352
Synonym 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
IUPAC-namn 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Molekylvikt (g/mol) 209.26
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Formel vikt 209.26
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet JustPURE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.