Läs mer
MOPS, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493610 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493610 250 g 250g
11473610 10 g 10g
11483610 100 g 100g
11403620 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11493610 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210237083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3425.00 SEK
    3259.92 SEK / 250g
    Save 165.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Lösningstyp Buffert
Analysprocentintervall 100.4%
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
Formel vikt 209.3
Kvalitet Biokemisk