Läs mer
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Beskrivning
- Specifikation:
- System:MOPS SDS
- Form: vitt pulver
- Paket: 10 per paket
- Vikt: 0,5 lb.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer powder |
| För användning med (applikation) | Eletroforeseexperiment |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Non-sterile |