Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MOPS-SDS körbuffert (20X)
Produktkod. 15425159
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425159 500 ml 500ml
15435159 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425159 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62847.AP
Request Bulk or Custom Format
MOPS-SDS löpbuffert (20X) är en buffert som ofta används för att separera mellanstora till stora proteiner på en gel.
MOPS SDS Running Buffer rekommenderas för att separera medelstora till stora proteiner. MOPS-SDS Running Buffer är lämplig för proteingelelektrofores. Användning av MOPS-buffert gör att proteiner kan köras långsammare än när man använder MES-buffert. Denna buffert används i 1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys - Se mer på:
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • MOPS-SDS löpbuffert är en zwitterjonisk, morfolinisk buffert som möjliggör separation av medelstora till stora proteiner
Ansökan
  • MOPS används som en löpbuffert vid elektrofores. Användningen av MOPS-buffert gör att proteiner kan köras långsammare än när MES-buffert används
  • MOPS-SDS löpbuffert, 20X koncentrerad, är formulerad för att användas för att köra proteiner på en SDS-gel
  • Denna buffert innehåller SDS-tvättmedel för att upprätthålla denatureringen av proteiner och MOPS för att buffra pH
  • Det används vanligtvis för cellodlingsmedia och proteinrening vid kromatografi
  • MOPS appliceras ofta i buffrade odlingsmedier för bakterier, jäst och däggdjursceller
  • Det appliceras också i bicinchoninsyra (BCA ) analys
  • Det används för att separera RNA i agarosgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS-SDS running buffer
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Löslighetsinformation It is soluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MOPS-SDS running buffer (20X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium lauryl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.