Läs mer
Melford MOPS, natriumsalt
Beskrivning
MOPS Sodium Salt, även känt som 3-(N-Morpholino)-propansulfonsyranatriumsalt, är en kemisk förening som spelar en betydande roll på life science-marknaden.
Den är särskilt effektiv i pH-intervallet 6,5 till 7,9, vilket gör den lämplig för tillämpningar som kräver svagt sura till neutrala pH-förhållanden. MOPS Sodium Salt används ofta i proteinrening, enzymanalyser, nukleinsyraforskning och elektroforestekniker där ett specifikt pH-intervall måste upprätthållas. Dess buffrande kapacitet och stabilitet inom det önskade pH-intervallet gör den värdefull i dessa applikationer.
En av de betydande fördelarna med MOPS Sodium Salt är dess kompatibilitet med biologiska system och enzymer. Den uppvisar minimal interferens med enzymaktivitet och andra biologiska processer, vilket säkerställer tillförlitliga och korrekta resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MOPS, Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C7H14NO4SNa |