Läs mer
MOPS natriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10651643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10651643 25 g Glasflaska 25g
10108003 100 g Glasflaska 100g
10391284 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352590250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C7H14NNaO4S
Molekylvikt (g/mol) 231.242
MDL-nummer MFCD00064350
InChI-nyckel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-namn natrium;3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS sodium salt
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Formel vikt 231.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.