Läs mer
MOPS natriumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407852
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11453437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17214.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
3-(N-morfolino)propansulfonsyra, Na; en analog till MES som används i polyakrylamidgelelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-(N-morfolino)propansulfonsyra, Na; en analog till MES som används i polyakrylamidgelelektrofores.
Löslighet Lösligt i vatten (523 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71119-22-7
Molekylformel C7H14NNaO4S
MDL-nummer MFCD00064350
InChI-nyckel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC-namn natrium;3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS sodium salt
Smältpunkt ∽260°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97%
Löslighetsinformation Soluble in water (523g/L at 20°C).
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 231.242
Formel vikt 231.25
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.