Läs mer
MOPS Natriumsalt Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11426081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426081 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11426081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219067091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C7H14NNaO4S
Synonym 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
InChI-nyckel MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 231.242
PubChem CID 3859613
Formel vikt 231.2