Läs mer
MOPS Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MOPS Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Molekylformel | C7 H14 N Na O4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na]OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 3-morpholin-4-ylpropylsulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.245 |
| Formel vikt | 231.054 |