Läs mer
MOPS, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15588194 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588194 500 g Poly flaska Varje
1 options
Produktkod. 15588194 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 400401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För molekylärbiologiska tillämpningar
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym mops, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, unii-273bp63nv3
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPS
Flampunkt 116.00°C
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
Formel vikt 209.26
Kvalitet Ultrapure Bioreagens