Läs mer
MOPSO, 0,2 M buffertlösning, pH 7,0, Thermo Scientific™
Produktkod. 15424069
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424069 250 mL 250ml
15414069 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61469.AK
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79803-73-9
Molekylformel C7H14NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 247.241
MDL-nummer MFCD00070007
InChI-nyckel WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
IUPAC-namn natrium;2-hydroxi-3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat
LEDER C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPSO buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL