Läs mer
Melford MOPSO
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- Ämnesnamn: 3-(N-Morfolino)2-hydroxipropansulfonsyra
- CAS-nummer: 68399-77-9
- Molekylformel: C 7 H 15 NO 5 S
- Molekylvikt: 225,3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MOPSO |
| CAS | 68399-77-9 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | C7H15NO5S |