Läs mer
MOPSO, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319628
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319628 50 g 50g
11329628 10 g 10g
11309628 250 g 250g
11339628 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11319628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044135.18
Request Bulk or Custom Format
Biologiska buffertar, pH-intervall 6,2 till 7,6
Det är ett viktigt råmaterial som används mellanprodukter som används i läkemedel, organisk syntes, färgämnen och jordbrukskemikalier. Används även som biologiska buffertar, pH-intervall 6,2-7,6.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-77-9
Molekylformel C7H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 225.259
MDL-nummer MFCD00009629
InChI-nyckel NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
PubChem CID 109333
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
LEDER C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MOPSO
Smältpunkt 276°C to 279°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Water solubility under desired conditions ca.112,6g/L at 20°C.
Formel vikt 225.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.