Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MOPSO |
| CAS | 79803-73-9 |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H14NNaO5S |
| Synonym | sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonate, mopso sodium salt, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-n-morpholinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, mopso sodium salt titration, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.5, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.5 |
| InChI-nyckel | WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M |
| IUPAC-namn | natrium;2-hydroxi-3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.241 |
| Visa mer |