Läs mer
Morantel Tartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morantel tartrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2S.C4H6O6/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b5-4+;/t;1-,2-/m.1/s1 |
| Formel vikt | 370.1199 |
| Procent renhet | >95% |