Läs mer
Morazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morazone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O2/c1-17-21(23(27)26(24(17)3)20-12-8-5-9-13-20)16-25-14-15-28-22(18(25)2)19-10-6-4-7-11-19/h4-13,18,22H,14-16H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 377.2103 |