missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MORC3 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06255MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MORC3 Polyclonal antibody specifically detects MORC3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| MORC3 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| KIAA0136, MORC family CW-type zinc finger 3, MORC family CW-type zinc finger protein 3, nuclear matrix protein NXP2, NXP2, ZCW5, ZCWCC3, Zinc finger CW-type coiled-coil domain protein 3, zinc finger, CW type with coiled-coil domain 3, zinc finger, CW-type with coiled-coil domain 3 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MORC3 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 23515 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering