Läs mer
MorDalphos Pd G4, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MorDalphos Pd G4 |
| CAS | 2230788-66-4 |
| Molekylformel | C44H57N2O4PPdS |
| MDL-nummer | MFCD30145864 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | P(C1C=CC=CC=1N1CCOCC1)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)[Pd+2]1(N(C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[C-]12)C)[O-]S(=O)(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 847.39 |
| Procent renhet | 98% |