Läs mer
Mordant Black 11 (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30011510
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30011510 10 g
1 options
Produktkod. 30011510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM63500310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eriochrome Black T
CAS 1787-61-7
Molekylformel C20 H12 N3 O7 S . Na
Kvantitet 10 g
Synonym Mordant Black 11
InChI formel InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
LEDER [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 3-hydroxy-4-[(E)-(1-hydroxynafthalen-2-yl)diazenyl]-7-nitronaftalen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 461.38
Formel vikt 461.0294