Läs mer
Mordant Yellow 10 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mordant Yellow 10 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O6S.2Na/c16-12-6-3-9(7-11(12)13(17)18)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(19,20)21;;/h1-7,16H,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b15-14+;; |
| Formel vikt | 365.9898 |