Läs mer
Morinhydrat
Produktkod. 10589643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10589643 5 g Glasflaska 5g
10633732 10 g Glasflaska 10g
10474575 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10589643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 354000050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Molekylformel C15H10O7
Molekylvikt (g/mol) 302.24
MDL-nummer MFCD00217054
InChI-nyckel YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
PubChem CID 16219651
IUPAC-namn 2-(2,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; hydratera
LEDER OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morin hydrate
Smältpunkt 300.0°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 18, 239
Merck Index 14, 6269
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formel vikt 302.24
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Morin hydrate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.