Läs mer
Morin Hydrate, TRC
Produktkod. 30469254
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469254 5 g
1 options
Produktkod. 30469254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM6308135G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morin Hydrate
CAS 654055-01-3
Molekylformel C15 H10 O7 . H2 O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
LEDER O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3O
IUPAC-namn 2-(2,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 320.251
Formel vikt 320.053