Läs mer
Morin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494921 5 g 5g
11404931 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215573305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 5g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 480-16-0
Molekylformel C15H10O7
Molekylvikt (g/mol) 302.238
InChI-nyckel YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym morin, aurantica, calico yellow, al-morin, toxylon pomiferum, bois d,arc, morin hydrate, 2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone, osage orange, osage orange extract
PubChem CID 5281670
ChEBI CHEBI:75092
IUPAC-namn 2-(2,4-dihydroxifenyl)-3,5,7-trihydroxikromen-4-on
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Morin
Färg Gul till brun
Kvantitet 5 g
Formel vikt 302.2
Fysisk form Pulver