missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Morinamide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051469
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051469 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051469 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3142.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Morinamide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Morinamide Hydrochloride
CAS 1473-73-0
Analyt- eller komponentnamn Morinamide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 N4 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8CI), B 2311, Morinamide hydrochloride, Morphazinamide hydrochloride, Piazofolina
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O2.ClH/c15-10(9-7-11-1-2-12-9)13-8-14-3-5-16-6-4-14;/h1-2,7H,3-6,8H2,(H,13,15);1H
LEDER Cl.O=C(NCN1CCOCC1)c2cnccn2
IUPAC-namn N-(morpholin-4-ylmethyl)pyrazine-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 258.7
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 258.0884 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.