Läs mer
Morinidazole, MedChemExpress
Beskrivning
Morinidazole is a novel 5-nitroimidazole antimicrobial drug that undergoes extensive metabolism in humans via N+-glucuronidation and sulfation, for the treatment of bacterial infections including appendicitis and pelvic inflammatory disease (PID) caused by anaerobic bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morinidazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 92478-27-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18N4O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.97 mM) |
| LEDER | OC(CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C)CN2CCOCC2 |
| Visa mer |