Läs mer
Moroxydine-d8 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30134746
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134746 10 mg
17997659 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM65175210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2469734-82-3
Molekylformel C6H5D8N5O .HCl
Molekylvikt (g/mol) 215.71
Synonym N-[Imino(4-morpholinyl)methyl]guanidine Hydrochloride-d8, N1,N1-Anhydrobis(β-hydroxyethyl)biguanide Hydrochloride-d8, SKF 8898A Hydrochloride-d8, Vironil Hydrochloride-d8, Virugon Hydrochloride-d8, Virumin Hydrochloride-d8, Wirumin Hydrochloride-d8, 4-Morpholinecarboximidoylguanidine Hydrochloride-d8, ABOB Hydrochloride-d8, JD 1022 Hydrochloride-d8, N-Amidino-4-morpholinecarboxamidine Hydrochloride-d8, N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide Hydrochloride-d8
IUPAC-namn N-carbamimidoylmorpholine-d8-4-carboximidamide hydrochloride
LEDER N=C(NC(N)=N)N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moroxydine-d8 Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;
Formel vikt 215.14
Procent renhet >95%