Läs mer
Moroxydine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moroxydine Hydrochloride |
| CAS | 3160-91-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Moroxydine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H13 N5 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Moroxydine Hydrochloride, 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Morpholinecarboxamidine, N-amidino-, monohydrochloride (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 4-morpholinecarboximidoyl-, hydrochloride (6CI), 4-(Amidinoamidino)morpholine hydrochloride, ABOB hydrochloride, Flumidin, Malinguchlorate, Miejunging, Moroxydine hydrochloride, Morpholinobiguanide hydrochloride, Morpholinobiguanide monohydrochloride, Spenitol, Virusmin, Virustat, N1,N1-Anhydrobis(beta-hydroxyethyl)biguanide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1 |
| Visa mer |