Läs mer
Moroxydine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moroxydine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3160-91-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14ClN5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ABOB hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (481.56 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (240.78 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |