Läs mer
Morpholin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Morpholin-2-one |
| CAS | 4441-15-0 |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Morpholinone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4-3-5-1-2-7-4/h5H,1-3H2 |
| LEDER | O=C1CNCCO1 |
| IUPAC-namn | morpholin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.104 |
| Formel vikt | 101.0477 |